Merck
所有图片(5)
主要文件
M9942
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2 Antibody
mouse monoclonal, HM-2
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
单克隆抗-MAP2 小鼠抗, clone HM-2, purified from hybridoma cell culture
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
HM-2, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~280 kDa
种属反应性
rat, chicken, human, mouse, bovine, quail
包装
antibody small pack of 25 μL
浓度
~2 mg/mL
技术
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using rat brain extract
同位素/亚型
IgG1
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
MAP2是脑组织的主要微管相关蛋白。MAP2有三种形式;两种具有相似的大小,表观分子量为280kDa(MAP2a和MAP2b),第三种具有70kDa的较低分子量(MAP2c)。在新生大鼠脑中存在MAP2b和MAP2c,而不存在MAP2a。在出生后第10天和第20天之间,MAP2a的水平与MAP2b的水平相当。同时,MAP2c的水平下降了 10 倍。这种变化发生在树突生长完成,且神经元达到其成熟形态的时期。
人们知道,MAP2 促进微管组装并在微管上形成侧臂。它还与神经丝、肌动蛋白和细胞骨架的其他元素相互作用。
特异性
与所有已知形式的MAP2反应,即MAP2a、MAP2b和MAP2c。不与其他 MAP 或微管蛋白交叉反应。通过对福尔马林固定、石蜡包埋的脑组织进行免疫组化染色,该抗体显示整个脑中的树突树的选择性标记。
该抗体可识别所有已知形式的MAP2,即MAP2a、MAP2b和MAP2c。它不与其他MAP或微管蛋白交叉反应。通过对福尔马林固定、石蜡包埋的脑组织进行免疫组化染色,该抗体显示整个脑中的树突树的选择性标记。
免疫原
大鼠脑微管相关蛋白(MAPs)。
应用
可用于各种免疫化学技术,包括免疫印迹、免疫组化和免疫细胞化学。抗MAP2的单克隆抗体已用于研究细胞中的细胞骨架结构。
通过免疫印迹,大鼠脑提取物推荐使用1-2 μg/ml的工作抗体浓度。
抗MAP2抗体已用于免疫荧光。它还用于免疫组织化学。
生化/生理作用
监测MAP2(微管相关蛋白2)表达,以预测神经胶质瘤中的疾病进展。MAP2在星形胶质细胞和少突胶质细胞中形成树突突起中起关键作用。[1]在真核生物中,MAP2 对于纺锤体装配和染色体分离至关重要。
外形
0.01M磷酸盐缓冲盐水(pH7.4)和15mM叠氮化钠溶液。
储存及稳定性
如需连续使用,请储存在2-8°C,最长一个月。要长期储存,将工作等分试样冷冻在20℃。不建议反复冻融,或存放在无霜冰箱中。如果长期储存时发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。工作稀释液如果在12个小时内未使用,则应丢弃。
免责声明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途,或任何类型的消费,或应用于人或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Remarkable reduction of MAP2 in the brains of scrapie-infected rodents and human prion disease possibly correlated with the increase of calpain.
Guo Y, et al.
PLoS ONE, 7, e30163-e30163 (2012)
Expression of EAAT2 in neurons and protoplasmic astrocytes during human cortical development
DeSilva T M, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 520(17), 3912-3932 (2012)
Promotion of neuronal differentiation of neural progenitor cells by using EGFR antibody functionalized collagen scaffolds for spinal cord injury repair
Li X, et al.
Biomaterials, 34(21), 5107-5116 (2013)
miR-484/MAP2/c-Myc-positive regulatory loop in glioma promotes tumor-initiating properties through ERK1/2 signaling.
Yi R, et al.
Journal of Molecular Histology, 49(2) (2018)
The MAP2/Tau family of microtubule-associated proteins.
Dehmelt L and Halpain S
Genome Biology, 6(1), 204-204 (2005)