Merck
HPA008273
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2 Antibody
enhanced validation
rabbit polyclonal
别名:
MAP2A, MAP2B, MAP2C
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.41
产品名称
抗 MAP2 兔抗, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
生物来源
rabbit
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
增强验证
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... MAP2(4133)
免疫原
微管相关蛋白2重组蛋白表位信号标签(PrEST)
序列
SLPRPSSILPPRRGVSGDRDENSFSLNSSISSSARRTTRSEPIRRAGKSGTSTPTTPGSTAITPGTPPSYSSRTPGTPGTPSYPRTPHTPGTPKSAILVPSEKKVAIIRTPPKSPATPKQLRLINQPLPDLKNVK
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
微管相关蛋白2(MAP2)主要通过与微管蛋白的羧基末端相互作用并将其他细胞骨架聚合物连接到微管上来维持细胞结构的完整性,微管组装和稳定性。在神经元中,它被认为是分子支架,细胞骨架修饰蛋白在其上相互作用和解离。Fyn(酪氨酸蛋白激酶)的Src同源3(SH3)域与MAP2相互作用并使其磷酸化。这种磷酸化进一步有助于生长因子受体结合蛋白2(Grb2)的SH2结构域与MAP2结合。通过这种方式,MAP2募集了许多信号蛋白,用于参与中枢神经系统发育的途径。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
对应抗原APREST71546
外形
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
R B Maccioni et al.
Physiological reviews, 75(4), 835-864 (1995-10-01)
In eukaryotic cells, microtubules, actin, and intermediate filaments interact to form the cytoskeletal network involved in determination of cell architecture, intracellular transport, modulation of surface receptors, mitosis, cell motility, and differentiation. Cytoskeletal organization and dynamics depend on protein self-associations and
Regulated association of microtubule-associated protein 2 (MAP2) with Src and Grb2: evidence for MAP2 as a scaffolding protein.
RW Lim and S Halpain
The Journal of Biological Chemistry, 275(27), 20578-20587 (2000)
S Pilar Zamora-Leon et al.
The Journal of biological chemistry, 280(3), 1962-1970 (2004-11-13)
The Src homology 3 (SH3) domain of Fyn binds to a conserved PXXP motif on microtubule-associated protein-2. Co-transfections into COS7 cells and in vitro kinase assays performed with Fyn and wild-type, or mutant MAP-2c, determined that Fyn phosphorylated MAP-2c on
Lilian A Martinez Carrera et al.
Human molecular genetics, 27(10), 1772-1784 (2018-03-13)
Bicaudal D2 (BICD2) encodes a highly conserved motor adaptor protein that regulates the dynein-dynactin complex in different cellular processes. Heterozygous mutations in BICD2 cause autosomal dominant lower extremity-predominant spinal muscular atrophy-2 (SMALED2). Although, various BICD2 mutations have been shown to