Merck
M8449
Sigma-Aldrich
MAN-5聚糖
≥90% (HPLC)
别名:
低聚甘露糖-5聚糖, 甘露戊糖-二-(N-乙酰-D-葡萄糖胺), (Man)5(GlcNAc)2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C46H78N2O36
CAS号:
分子量:
1235.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
品質等級
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)NC(C=O)C(O)C(OC1OC(CO)C(OC2OC(COC3OC(COC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)C(O)C(OC5OC(CO)C(O)C(O)C5O)C3O)C(O)C(OC6OC(CO)C(O)C(O)C6O)C2O)C(O)C1NC(C)=O)C(O)CO
InChI
1S/C46H78N2O36/c1-11(55)47-13(3-49)22(58)37(14(57)4-50)81-41-21(48-12(2)56)28(64)38(18(8-54)78-41)82-46-36(72)40(84-45-34(70)31(67)25(61)17(7-53)77-45)27(63)20(80-46)10-74-43-35(71)39(83-44-33(69)30(66)24(60)16(6-52)76-44)26(62)19(79-43)9-73-42-32(68)29(65)23(59)15(5-51)75-42/h3,13-46,50-54,57-72H,4-10H2,1-2H3,(H,47,55)(H,48,56)
InChI 密鑰
KIAGZJJOMMNKBW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
与具有岩藻糖基化复合物或杂合聚糖的抗体相比,已发现带有高水平的N-连接甘露糖-5聚糖(Man-5)的抗体表现出增强的抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(ADCC)。[1][2]
携带高水平的 N-连接甘露糖-5聚糖(Man5)的抗体比具有岩藻糖基化复合物或杂合聚糖的抗体具有更高的抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(ADCC)。[2]
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种寡糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Marcella Yu et al.
mAbs, 4(4), 475-487 (2012-06-16)
The effector functions of therapeutic antibodies are strongly affected by the specific glycans added to the Fc domain during post-translational processing. Antibodies bearing high levels of N-linked mannose-5 glycan (Man5) have been reported to exhibit enhanced antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC)