包裝
bottle of 250 g
bottle of 500 g
製造商/商標名
NutriSelect® Basic
顏色
light yellow
應用
agriculture
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
microbiology
適合性
Citrobacter spp.
Escherichia coli
Gardnerella spp.
coliforms
一般說明
MacConkey琼脂用于乳糖发酵和非乳糖发酵肠道细菌的分离、鉴定和计数。此培养基受牛奶和乳制品及药物制剂标准检验方法认可。培养基中的蛋白胨提供含氮和含碳化合物、长链氨基酸、维生素和其他必需的生长因子。乳糖是一种可发酵糖,当培养基的 pH 值低于 6.8 时,会导致酸形成和指示剂颜色变化。氯化钠可维持渗透压平衡。该培养基的选择性作用源自结晶紫和胆盐,它们对大多数革兰氏阳性菌具有抑制作用。革兰氏阴性菌通常在培养基上生长良好,并可通过乳糖发酵能力进行区分。乳糖发酵菌株形成红色或粉红色菌落,并被酸沉淀胆汁区域包围。非乳糖发酵菌株(例如志贺氏菌和沙门氏菌)形成无色透明菌落,通常不会改变培养基的外观。
應用
MacConkey 琼脂是一种差异化铺板培养基,推荐用于检测和分离粪便、尿液、水和其他材料中的大肠菌群和肠道病原体。
生化/生理作用
麦康凯琼脂培养基被视为一种选择性和鉴别性培养基。它有助于区分乳糖发酵菌和非乳糖发酵菌。因此,可用于分离革兰氏阴性细菌。原代平板培养基用于区分大肠杆菌群的成员。
特點和優勢
NutriSelect® Basic是粉状培养基产品
- 通过基本的促生长试验进行质量控制
- 符合 ISO 9001 标准的质量保证
- 高成本效益的粉末培养基
準備報告
取50 g溶于1L蒸馏水中。煮沸使其完全溶解。在121°C高压灭菌15分钟消毒。倒入无菌培养皿。接种前,使凝胶表面干燥。
分析報告
已进行微生物学测试。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Source of dietary fiber fed to dogs affects nitrogen and energy metabolism and intestinal microflora populations
Nutrition Research (New York, N.Y.), 20(10), 1473-1484 (2000)
Influence of processing parameters on microbial load, sensory acceptability, and mineral contents of dehydrated catfish (Clarias gariepinus)
Journal of culinary science & technology, 16(3), 209-223 (2018)
Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases: Essentials of Diagnostic Microbiology, 134-134 (2008)
Insect science, 24(1), 93-102 (2015-10-20)
Paratransgenesis targeting the gut protozoa is being developed as an alternative method for the control of the Formosan subterranean termite (FST). This method involves killing the cellulose-digesting gut protozoa using a previously developed antiprotozoal peptide consisting of a target specific
IL-22 upregulates epithelial claudin-2 to drive diarrhea and enteric pathogen clearance
Cell host & microbe, 21(6), 671-681 (2017)