產品線
BioChemika
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
agar, 17.0 g/L
beef infusion solids, 2.0 g/L
casein hydrolysate, 17.5 g/L
starch, 1.5 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH值
7.3±0.2 (25 °C)
應用
clinical testing
food and beverages
microbiology
儲存溫度
10-30°C
適合性
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for bacteria (General Media)
一般說明
- 它显示出良好的批间重现性
- 在一些抑制剂(如三甲嘧啶、磺胺类和四环素类)中的含量较低
- 支持需复杂和不需复杂营养的细菌病原菌的生长。
- 培养基中的淀粉吸收毒素,从而防止其干扰抗生素的测试。
- 该培养基为松散状琼脂,因此有助于抗生素的扩散。
- 培养大肠杆菌ATCC™ 25922菌株以便进行纸片扩散研究
- 夫西地酸针对金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌、铜绿假单胞菌和大肠杆菌的纸片扩散试验
- 载药纳米羟基磷灰石制剂针对金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和大肠杆菌的琼脂扩散试验
應用
準備報告
其他說明
腳註
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.