product name
丙烯酰胺/双丙烯酰胺,30% 溶液, BioReagent, suitable for electrophoresis, 29:1
無菌
0.2 μm filtered
品質等級
產品線
BioReagent
形狀
liquid
饋電比
29:1
技術
electrophoresis: suitable
適合性
suitable for electrophoresis
異物活動
Protease, none detected
儲存溫度
2-8°C
2-8°C
SMILES 字串
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI 密鑰
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
準備報告
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Peripheral nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3