化驗
≥97% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
溶解度
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, yellow to very deep yellow
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCC[C@@H](C)\C=C(C)\C=C(/C)C(=O)NC1=C[C@@](O)(\C=C\C=C\C=C\C(=O)NC2=C(O)CCC2=O)[C@@H]3O[C@H]3C1=O
InChI
1S/C31H38N2O7/c1-5-6-11-19(2)16-20(3)17-21(4)30(38)32-22-18-31(39,29-28(40-29)27(22)37)15-10-8-7-9-12-25(36)33-26-23(34)13-14-24(26)35/h7-10,12,15-19,28-29,34,39H,5-6,11,13-14H2,1-4H3,(H,32,38)(H,33,36)/b8-7+,12-9+,15-10+,20-16+,21-17+/t19-,28?,29-,31+/m1/s1
InChI 密鑰
TWWQHCKLTXDWBD-YCWSEAROSA-N
應用
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)