产品名称
美罗培南三水合物, ≥98% (HPLC)
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
储存条件
desiccated
颜色
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
创始人
AstraZeneca
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
InChI key
CTUAQTBUVLKNDJ-OBZXMJSBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 抗生素敏感性测试,用于
- 细菌杀灭试验和用于筛选囊性纤维化患者痰基于金黄色葡萄球菌的抗生素耐药性,吞噬细胞感染
- 中的巨噬细胞用于从人胆汁中筛选粪肠球菌
生化/生理作用
特点和优势
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.