文件
LP1
Sigma-Aldrich
VLDL,人
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
生物源
human
品質等級
化驗
>98% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
製造商/商標名
Chemicon®
運輸包裝
wet ice
一般說明
产品来源:人血浆HBsAg、HIV-I、HIV-II、HBc和丙型肝炎抗体检测均为阴性。所有血液制品均应视为具有潜在传染性。
密度:
0.95-1.006 g/mL
通过在指定密度范围的密度上限和密度下限进行连续等密度超速离心,从含有EDTA和柠檬酸钠的新鲜的人血清中分离出 VLDL(Havel et al., 1955)。使用固态 Kbr 进行密度调整。通过在密度上限离心洗涤VLDL,以确保去除较高密度蛋白质。
品質
质量保证:
使用1%SDS和BSA作为标准品,通过Pierce BCA方法测定蛋白质。使用脂质的脂肪红7B染色的琼脂糖凝胶电泳验证了每种制剂的纯度(2,3)。
外觀
溶于150 mM NaCl,pH 7.4,含0.01% EDTA的液体使用0.2 μm微米过滤器过滤至无菌后封装于无菌小瓶。
组分:
88-95%脂肪、5-12%蛋白质
儲存和穩定性
可在2-8°C保存长达4周。不可冷冻。冷冻可能导致变性。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
Proteomics strategy based on liquid-phase IEF and 2-D DIGE: application to bone marrow mesenchymal progenitor cells.
Beerelli Seshi
Proteomics null
Cdk5 regulates the phosphorylation of tyrosine 1472 NR2B and the surface expression of NMDA receptors.
Shuo Zhang,Lambert Edelmann,June Liu,James E Crandall,Maria A Morabito
The Journal of Neuroscience null
Gordana Miletic et al.
Pain, 149(1), 152-159 (2010-02-23)
Plasticity in the spinal dorsal horn may contribute to the development of pain following peripheral nerve injury. Shank proteins are a constituent family of the post-synaptic density (PSD), and they may play a role in synaptic plasticity through activity-dependent synaptic
Spatial learning enhances the expression of inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase A in the hippocampal formation of rat.
Il Hwan Kim,Soon Kwon Park,Woong Sun,Yunhee Kang,Hyun Taek Kim,Hyun Kim
Brain Research Molecular Brain Research null
Translation of striatal-enriched protein tyrosine phosphatase (STEP) after beta1-adrenergic receptor stimulation.
Yaer Hu,Yang Zhang,Deepa V Venkitaramani,Paul J Lombroso
Journal of Neurochemistry null