化驗
≥99% (HPLC)
形狀
powder
甜度
0.4 × sucrose
顏色
white
mp
95-98 °C (lit.)
溶解度
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES 字串
[H]O[H].OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI 密鑰
LXMBXZRLTPSWCR-XBLONOLSSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2