Merck
PHR1479
Supelco
赤藓糖醇
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
1,2,3,4-丁四醇, 1,2,3,4-赤丁四醇, 内消旋-1,2,3,4-四羟基丁烷, I-赤藓糖醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
CAS号:
分子量:
122.12
Beilstein:
1719753
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000477
traceable to USP 1241903
API类
erythritol
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 × 1 g
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
沸点
329-331 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI key
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
应用
赤藓糖醇可用作药物标准品,用于通过色谱技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
Tas1r3 基因的等位变异影响对该糖醇的行为味道反应,表明它是T1R3 受体配体。
附注
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA3027。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
The influence of fine excipient particles on the performance of carrier-based dry powder inhalation formulations.
Jones MD and Price R
Pharmaceutical Research, 23(8), 1665-1674 (2006)
An investigation into the dispersion mechanisms of ternary dry powder inhaler formulations by the quantification of interparticulate forces.
Jones MD, et al.
Pharmaceutical Research, 25(2), 337-348 (2008)