Merck
K4377
Sigma-Aldrich
单克隆抗 人 κ 轻链(结合和游离) 小鼠抗
clone KP-53, ascites fluid
别名:
单克隆抗 人 κ 轻链(结合和游离)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
价格与库存信息目前不能提供
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
KP-53, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
技術
indirect ELISA: 1:10,000
同型
IgG1
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
抗人κ轻链(小鼠IgG1同种型)单克隆抗体来源于小鼠骨髓瘤细胞和免疫小鼠脾细胞融合而产生的杂交瘤。免疫球蛋白G由两条相同的轻链和两条相同的重链组成,它们通过链间二硫键共价连接。Kappa和Lambda恒定区的基因定位于人类2号染色体上。
特異性
该抗体对人 κ 轻链特异性。该抗体与完整的 IgG (κ)、IgM(κ)、游离 κ 轻链和 Bence-Jonesκ 轻链反应,与 λ 轻链不反应。
應用
小鼠抗人κ轻链(结合和游离型)单克隆抗体可用于:
  • 免疫检测
  • 免疫印迹分析
  • 细胞内κ轻链染色(流式细胞仪分析)
外觀
小鼠生产的单克隆抗人κ轻链(结合和游离型)抗体是以含0.1%叠氮化钠防腐剂(见MSDS)的腹水液的形式提供。
儲存和穩定性
若需连续使用,在2-8°C下保存。若需更长时间储存,可将溶液分装并冷冻。不建议反复冻融。不建议在无霜冰箱中储存。 如果长期储存后发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Expression and secretion of immunoglobulin alpha heavy chain with diverse VDJ recombinations by human epithelial cancer cells
Zheng H, et al.
Molecular Immunology, 44(9), 2221-2227 (2007)
Chromosomal location of human kappa and lambda immunoglobulin light chain constant region genes
McBRIDE OW, et al.
The Journal of Experimental Medicine, 155(5), 1480-1490 (1982)
Visualisation of intracellular production bottlenecks in suspension-adapted CHO cells producing complex biopharmaceuticals using fluorescence microscopy
Mathias S, et al.
Journal of Biotechnology, 271, 47-55 (2018)
Megan D Lenardon et al.
Cell surface (Amsterdam, Netherlands), 6, 100047-100047 (2020-12-10)
Despite the importance of fungal cell walls as the principle determinant of fungal morphology and the defining element determining fungal interactions with other cells, few scalar models have been developed that reconcile chemical and microscopic attributes of its structure. The
Heterogeneity of aberrant immunoglobulin expression in cancer cells
Hu D, et al.
Cellular & Molecular Immunology, 8(6), 479-479 (2011)