主要文件
HS120117
Nitrogen-free weighing papers
W × L 4 × 4 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.35
价格与库存信息目前不能提供
製造商/商標名
Heathrow Scientific HS120117
寬度 × 長度
4 × 4 in.
顏色
white
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery. Strong enough to support dense material.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)