Merck
HPA001252
Sigma-Aldrich
抗-FOXO1 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-FOXO1, 抗-FOXO1A 兔抗, 抗-叉头框蛋白O1A 兔抗, 抗-横纹肌肉瘤叉头框 兔抗
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human, mouse
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunohistochemistry: 1:20-1:50
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
免疫原序列
LTSDSPPHNDIMTPVDPGVAQPNSRVLGQNVMMGPNSVMSTYGSQASHNKMMNPSSHTHPGHAQQTSAVNGRPLPHTVSTMPHTSGMNRLTQVKTPVQVPLPHPMQMSALGGYSSVSSCNGYGRMGLLHQEKLPSDLDGMFIERLDCDM
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FOXO1(2308)
免疫原
叉头盒蛋白O1A 重组蛋白表位信号标签(PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
FOXO1(叉头盒O1)基因编码一个属于叉头转录因子 FOXO 亚家族的转录因子。这些蛋白质是胰岛素和生长因子信号传导的靶标。胰岛素抑制这种蛋白质的活性。蛋白激酶 B 引起的 Ser-256 的磷酸化对于胰岛素和胰岛素样生长因子抑制这种蛋白质的能力必不可少。细胞周期蛋白依赖性激酶 1 (Cdk1) 导致的 Ser-249 处 FOXO1的磷酸化刺激 FOXO1 依赖性转录,导致神经元细胞死亡。FOXO1 与蛋白激酶哺乳动物不育系 20 样激酶 1 (MST1) 相关,并调节神经元细胞死亡。该蛋白参与自噬的诱导和肿瘤抑制。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST77451
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Zengqiang Yuan et al.
Science (New York, N.Y.), 319(5870), 1665-1668 (2008-03-22)
Activation of cyclin-dependent kinase 1 (Cdk1) has been linked to cell death of postmitotic neurons in brain development and disease. We found that Cdk1 phosphorylated the transcription factor FOXO1 at Ser249 in vitro and in vivo. The phosphorylation of FOXO1
Xiaohui Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 277(47), 45276-45284 (2002-09-14)
FKHR is a member of the FOXO subfamily of Forkhead transcription factors, which are important targets for insulin and growth factor signaling. FKHR contains three predicted protein kinase B phosphorylation sites (Thr-24, Ser-256, and Ser-319) that are conserved in other
Ying Zhao et al.
Nature cell biology, 12(7), 665-675 (2010-06-15)
Autophagy is characterized by the sequestration of bulk cytoplasm, including damaged proteins and organelles, and delivery of the cargo to lysosomes for degradation. Although the autophagic pathway is also linked to tumour suppression activity, the mechanism is not yet clear.
Zengqiang Yuan et al.
The Journal of biological chemistry, 284(17), 11285-11292 (2009-02-18)
The protein kinase mammalian Sterile 20-like kinase 1 (MST1) plays a critical role in the regulation of cell death. Recent studies suggest that MST1 mediates oxidative stress-induced neuronal cell death by phosphorylating the transcription factor FOXO3 at serine 207, a