加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
免疫原序列
LPAPQDNDFLSRKAQDCYFMKLHHCPGNHSWDSTISGSQRAAFCDHKTTPCSSAIINPLSTAGNSERLQPGIAQQWIQSKREDIVNQMTEACLNQSLDALLSRDLIMKEDYELVSTKPTRTSKVRQLLDTTDIQGEEFAKVI
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RIPK2(8767)
一般說明
RIPK2(受体相互作用丝氨酸-苏氨酸激酶2)是称为RIP的激酶家族的成员,该家族有七个成员。它是一种细胞内蛋白,其C端含有CARD(胱天蛋白酶激活和募集结构域)。该基因定位于人类染色体8q21,编码由531个氨基酸组成的蛋白,分子量为61kDa。该基因的另一种剪接变体称为RIP2β,它缺少C端CARD和中间区域。它仅包含存在于N末端的激酶结构域的一部分。
免疫原
受体相互作用丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶2重组蛋白表位标签 (PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
RIPK2(受体相互作用丝氨酸-苏氨酸激酶2)在先天性和适应性免疫途径中均起作用。它还与T细胞受体(TCR)复合物相互作用,并且是信号通路的一部分。它是Toll样受体(TLR),Nod,IL(白介素)-1R受体和IL-12转导途径的一部分。中国人群的研究表明,该基因的变异可能与系统性红斑狼疮(SLE)的易感性有关。它刺激胱天蛋白酶-8的活性,从而促进CD95介导的凋亡。它通过与胱天蛋白酶-1相互作用促进IL-1β的成熟。它对于角质形成细胞的增殖至关重要。在糖皮质激素治疗的患者中,其表达受到抑制,从而导致伤口的表皮细胞再生减少。它在人结肠癌的肿瘤发生中起一定的作用,有可能成为人结肠癌攻击性的标志物。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST73447
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Experimental cell research, 316(5), 728-736 (2009-12-23)
We could recently demonstrate an important role of receptor interacting protein 4 (RIP4) in the regulation of keratinocyte differentiation. Now, we analyzed a potential role of the RIP4 homolog RIP2 in keratinocytes. Specifically, we demonstrate here that rip2 expression is
Mutagenesis, 27(3), 319-322 (2011-11-15)
The aim of this study was to investigate the association of receptor interacting protein 2 (RIP2) single-nucleotide polymorphisms (SNPs) with susceptibility to systemic lupus erythematosus (SLE) in a Chinese population. A case-control study was performed on the SNPs rs16900617 and
Molecular immunology, 46(6), 1163-1170 (2009-01-06)
RIP2/RICK/CARDIAK is a member of the receptor interacting protein kinase (RIP) family. RIP2 promotes NF-kappaB activation as well as activation of the MAPKs JNK, ERK1/2 and p38 MAPK, thereby playing an emergent role in the innate immune response and NOD
Cancers, 11(8) (2019-08-14)
Epigenetic alterations play a central role in cancer development and progression. The acetylation of histone 3 at lysine 27 (H3K27ac) specifically marks active genes. While chromatin immunoprecipitation (ChIP) followed by next-generation sequencing (ChIP-seq) analyses are commonly performed in cell lines
Nature communications, 13(1), 669-669 (2022-02-05)
Despite progress in prostate cancer (PC) therapeutics, distant metastasis remains a major cause of morbidity and mortality from PC. Thus, there is growing recognition that preventing or delaying PC metastasis holds great potential for substantially improving patient outcomes. Here we