Merck
所有图片(10)
主要文件
HPA014784
Sigma-Aldrich
Anti-Aquaporin-4 Antibody
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
别名:
抗 AQP-4, 抗 MIWC, 抗 WCH4, 抗 水通道蛋白-4, 抗 汞不敏感水通道
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
抗 AQP4 兔抗, affinity isolated antibody, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous glycerol solution
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human, mouse
增强验证
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
免疫原序列
CPDVEFKRRFKEAFSKAAQQTKGSYMEVEDNRSQVETDDLILKPGVVHVIDVDRGEEKKGKDQSGEVLSSV
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... AQP4(361)
一般描述
AQP4(水通道蛋白4)是一种内源性蛋白,属于水通道蛋白家族,该家族有13个成员。该基因位于人类染色体18 q11-q12,有四个外显子和三个内含子。该编码蛋白有五个环和六个跨膜结构域。环A、C和E在质外区,环B和D在胞质区。它在肺、胃和肾等外周器官中表达。它是中枢神经系统表达的主要水通道。它由星形胶质细胞表达,优先定位于星形胶质细胞足突末端。它以两种选择性剪接形式存在——长的称为M1,短的称为M23。
免疫原
水通道蛋白-4 重组蛋白表位标签 (PrEST)
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
AQP4(水通道蛋白4)是脑内的主要水转运蛋白,负责维持脑内水稳态。因此,AQP4或在脑水肿的发病机制中起着关键作用。研究表明,该转运蛋白在脑缺血中过表达。因此,它可能是缺血性脑水肿的潜在治疗靶点。该基因的多态性与脑损伤的反应和创伤性脑损伤患者的临床预后有关。AQP4的短亚型(M23)有利于颗粒正交阵列(OAP)的形成,OAP的大小取决于短(M23)亚型与长(M1)亚型的比例。这些OAP与视神经脊髓炎(NMO)中产生的致病性自身抗体相互作用。因此,对该蛋白的进一步研究可能有助于研究NMO的发病机制和治疗方法。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
对应抗原APREST73067
外形
磷酸盐缓冲盐溶液,pH 7.2,含 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或人类或动物应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Anna-Lena Vogel et al.
European journal of immunology, 47(3), 458-469 (2017-01-07)
Neuromyelitis optica (NMO) is an autoimmune disorder of the central nervous system (CNS) mediated by antibodies to the water channel protein AQP4 expressed in astrocytes. The contribution of AQP4-specific T cells to the class switch recombination of pathogenic AQP4-specific antibodies
Hallel C Paraiso et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 14, 84-84 (2020-04-25)
Brain microvasculature forms a specialized structure, the blood-brain barrier (BBB), to maintain homeostasis and integrity of the central nervous system (CNS). The BBB dysfunction is emerging as a critical contributor to multiple neurological disorders, including stroke, traumatic brain injury, autoimmune
Efthimios Dardiotis et al.
Journal of neurotrauma, 31(23), 1920-1926 (2014-07-08)
Accumulating evidence suggests that the extent of brain injury and the clinical outcome after traumatic brain injury (TBI) are modulated, to some degree, by genetic variants. Aquaporin-4 (AQP4) is the predominant water channel in the central nervous system and plays
Francesco Pisani et al.
The Journal of biological chemistry, 289(44), 30578-30589 (2014-09-23)
Neuromyelitis optica (NMO) is characterized by the presence of pathogenic autoantibodies (NMO-IgGs) against supra-molecular assemblies of aquaporin-4 (AQP4), known as orthogonal array of particles (OAPs). NMO-IgGs have a polyclonal origin and recognize different conformational epitopes involving extracellular AQP4 loops A
Fahmy Aboulenein-Djamshidian et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(3), 194-197 (2015-02-11)
Neuromyelitis optica (NMO) is an inflammatory demyelinating disease of the CNS with severe involvement of the optic nerve and spinal cord. Highly specific serum IgG autoantibodies (NMO-IgG) that react with aquaporin-4 (AQP4), the most abundant CNS water channel protein, are
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I find a Specification/description PDF hat contains suggested dilutions, images of Westernblots and IF and Histochemistry to download for this antibody? Anti AQP4 HPA014784
    1 answer
    1. As recommended in the Properties section under technique(s), the suggested dilution factors are as follows:
      IHC (Immunohistochemistry) - 1:2500 - 1:5000
      WB (Western Blot) - 0.04 - 0.4 µg/mL
      ICC-IF (Immunofluorescence) - 0.25 - 2 µg/mL
      Please review the Certificate of Analysis for lot-specific values.
      Helpful?
  2. Does the AQP4 antibody bind to intracellular or extracellular domain of the protein
    1 answer
    1. The antigen this antibody is raised against is the last 72 aa residues in the AQP4 protein sequence. This peptide is available as product APREST73067 https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/aprest73067. According to Uniprot, this is located on a cytoplasmic region of the protein. https://www.uniprot.org/uniprotkb/P55087/feature-viewer.