Merck
HPA014518
Sigma-Aldrich
抗-P2RY12 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-HORK3, 抗-P2Y12, 抗SP1999
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原序列
KSFRNSLISMLKCPNSATSLSQDNRKKEQDGGDPNEETPM
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... P2RY12(64805)
一般說明
嘌呤能受体P2Y G蛋白偶联12(P2RY12)由定位于人类染色体3q25.1的基因编码。编码的蛋白属于P2嘌呤能受体家族。 P2RY12的特征是七个跨膜G蛋白偶联受体(GPCR),有助于ATP和ADP介导的体外细胞迁移。蛋白在活化的血小板和小胶质细胞中表达。
免疫原
嘌呤能受体P2Y,G蛋白偶联,12
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。 人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们提供Prestige Antibodies®抗体的实验方案和其他有用信息。
兔抗-P2RY12抗体可用于免疫组化实验。
生化/生理作用
嘌呤能受体P2Y G蛋白偶联12(P2RY12)与其配体ADP相互作用并被激活。这种活化的受体在增加动脉血栓形成和相关炎症基础上的血小板反应中起着至关重要的作用。P2RY12还参与维持血栓的稳定性该基因的突变与ADP受体缺乏和血压相关疾病的发展有关。P2RY12的抑制被认为是治疗病理性骨质流失的有效治疗方法。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST72771
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Ghosts in the shell: identification of microglia in the human central nervous system by P2Y12 receptor.
Mildner A.
Neural Regeneration Research, 12(4), 570?571-570?571 (2017)
Gloriia Novikova et al.
Nature communications, 12(1), 1610-1610 (2021-03-14)
Genome-wide association studies (GWAS) have identified more than 40 loci associated with Alzheimer's disease (AD), but the causal variants, regulatory elements, genes and pathways remain largely unknown, impeding a mechanistic understanding of AD pathogenesis. Previously, we showed that AD risk
Amanda McQuade et al.
Molecular neurodegeneration, 13(1), 67-67 (2018-12-24)
Microglia, the principle immune cells of the brain, play important roles in neuronal development, homeostatic function and neurodegenerative disease. Recent genetic studies have further highlighted the importance of microglia in neurodegeneration with the identification of disease risk polymorphisms in many
Ghosts in the shell: identification of microglia in the human central nervous system by P2Y12 receptor.
Alexander Mildner
Neural regeneration research, 12(4), 570-571 (2017-05-30)
Expression site of P2RY12 in residential microglial cells in astrocytomas correlates with M1 and M2 marker expression and tumor grade.
Zhu C, et al.
Acta Neuropathologica Communications, 5(1), 4-4 (2017)