技術
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
免疫原序列
ASAGQEPLHNEELAGAGRVAQPGPLEPEEPRAGGRPRRRRDLGSRLQAQRRAQRVAWAEADENEEEAVIL
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... DDRGK1(65992)
一般說明
DDRGK1(含蛋白1的DDRGK结构域)基因定位于人染色体20p13,编码的蛋白在C末端包含一个保守的PCI结构域(蛋白酶体,COP9和起始因子-3),也称为蛋白质-蛋白质交互效应基序。蛋白位于内质网中。
免疫原
含蛋白1的DDRGK结构域前体重组蛋白质表位标签(PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
DDRGK1(含蛋白1的DDRGK结构域)基因编码含DDRGK结构域的蛋白家族的成员。该蛋白的表达是由ER应激诱导的。发现它与含有UFL1的蛋白复合物(UFM1特异性连接酶1),推定的肿瘤抑制因子LZAP/C53和UFM1(泛素折叠修饰剂1)相互作用。UFL1和LZAP/C53参与NF-κB路径的调控。DDRGK1与IκBα (NF-κB抑制剂)相互作用并使其稳定,进而在调节NF-κB的转录活性及其靶基因的表达中起作用。发现DDRGK1活性的丧失抑制细胞增殖。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST72393
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
World journal of gastroenterology, 24(34), 3898-3907 (2018-09-20)
To investigate the effects of different levels of expression of CDK5RAP3 and DDRGK1 on long-term survival of patients undergoing radical gastrectomy. The expression of CDK5RAP3 and DDRGK1 was detected by immunohistochemistry in 135 patients who received standard gastrectomy were enrolled
PloS one, 8(5), e64231-e64231 (2013-05-16)
NF-κB is a ubiquitously expressed transcription factor that regulates a large number of genes in response to diverse physiological and pathological stimuli. The regulation of the transcriptional activity of NF-κB is often dependent on its interaction with IκBα. Proteins that
Nature communications, 8, 14186-14186 (2017-01-28)
Disturbance of endoplasmic reticulum (ER) homoeostasis induces ER stress and leads to activation of the unfolded protein response (UPR), which is an adaptive reaction that promotes cell survival or triggers apoptosis, when homoeostasis is not restored. DDRGK1 is an ER
The Journal of clinical investigation, 128(4), 1300-1316 (2018-01-31)
Myc activation is a primary oncogenic event in many human cancers; however, these transcription factors are difficult to inhibit pharmacologically, suggesting that Myc-dependent downstream effectors may be more tractable therapeutic targets. Here, we show that Myc overexpression induces endoplasmic reticulum
Journal of cell science, 133(18) (2020-08-28)
While studies of the autophagy-related (ATG) genes in knockout models have led to an explosion of knowledge about the functions of autophagy components, the exact roles of LC3 and GABARAP family proteins (human ATG8 equivalents) are still poorly understood. A