Merck
所有图片(6)
Key Documents
HPA011880
Sigma-Aldrich
抗-CUL4B 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-CUL-4B 兔抗, 抗-Cullin-4B 兔抗
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human, rat, mouse
加強驗證
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
GDGNDDEATTSKDGGFSSPSPSAAAAAQEVRSATDGNTSTTPPTSAKKRKLNSSSSSSSNSSNEREDFDSTSSSSSTPPLQPRDSASPSTSSFCLGVSVAASSHVPIQKKLRFEDTLEFVGFDAKMAEESSSSSSSSSPTAATS
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CUL4B(8450)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Cullin 4B(CUL4B)基因定位于人类染色体Xq24上。编码E3泛素连接酶,一种RING(Really interesting new gene)泛素连接酶复合体组分。
特異性
兔抗-CUL4B多克隆抗体可与人类Cullin-4B蛋白反应。
免疫原
Cullin-4B重组蛋白抗原表位标签(PrEST)
應用
兔抗CUL4B抗体还可用于免疫印迹和免疫沉淀。
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
在小鼠胚胎发生过程中,Cullin 4B蛋白(CUL4B)在胚外组织发育中发挥重要作用。Cullin 4B蛋白参与调节多种生物过程。CUL4B通过诱导人骨肉瘤细胞的增殖和防止细胞死亡来促进肿瘤形成。其基因过表达与非小细胞肺癌(NSCLC)的发展有关。因此,敲低CUL4B基因被认为是NSCLC的潜在治疗方法。基因突变会导致X连锁智力障碍(XLMR)。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST74400
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Essential role of the CUL4B ubiquitin ligase in extra-embryonic tissue development during mouse embryogenesis
Liu L, et al.
Cell Research, 22(8), 1258-1258 (2012)
Rescue of the genetically engineered Cul4b mutant mouse as a potential model for human X-linked mental retardation
Chen C, et al.
Human Molecular Genetics, 21(19), 4270-4285 (2012)
Knockdown of CUL4B Suppresses the proliferation and invasion in non-small cell lung cancer cells
Wang X and Chen Z
Oncology Research, 24(4), 271-277 (2016)
SIRT7 deacetylates DDB1 and suppresses the activity of the CRL4 E3 ligase complexes
Mo Y, et al.
FEBS Journal, 284(21), 3619-3636 (2017)
Hao Dou et al.
The Journal of biological chemistry, 294(48), 18504-18515 (2019-10-28)
Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) is the central regulator of adipogenesis, and its dysregulation is linked to obesity and metabolic diseases. Identification of the factors that regulate PPARγ expression and activity is therefore crucial for combating obesity. Aryl hydrocarbon receptor