技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
免疫原序列
SRYQQLQNEEESGEPEQAAGDAPPPYSSISAESAAYFDYKDESGFPKP
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NDFIP1(80762)
一般說明
NDFIP1(Nedd4家族相互作用蛋白1)是属于Nedd4(表达发育下调的蛋白4的神经前体细胞)蛋白家族的衔接蛋白。它最初是在结合Nedd4的蛋白筛选中鉴定的。它存在在高尔基体和高尔基体后囊泡中,由三个跨膜结构域组成。
免疫原
NEDD4家族相互作用蛋白1重组蛋白表位信号标签 (PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
NDFIP1(Nedd4家族相互作用的蛋白1)与膜蛋白结合,并控制其与细胞质蛋白Nedd4(表达发育下调的蛋白4的神经前体细胞)的相互作用。在大脑中,它与Nedd4在神经元中共表达,在神经元损伤过程中,它们的相互作用对于促进皮质神经元的存活至关重要。它具有神经保护作用,并与Nedd4协同作用,在脑损伤后泛素化并去除有害蛋白质。它通过与二价金属转运蛋白1(DMT1)相互作用并促进其降解来维持细胞内的铁稳态。在帕金森氏′病(PD)患者的大脑中,发现这种蛋白在星形胶质细胞中表达,而在星形胶质细胞通常不存在。帕金森氏脑铁水平升高导致NDFIP1蛋白上调,以控制DMT1。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST71932
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
The Journal of biological chemistry, 283(47), 32621-32627 (2008-09-30)
The ability to remove unwanted proteins is an important cellular feature. Classically, this involves the enzymatic addition of ubiquitin moieties followed by degradation in the proteasome. Nedd4 proteins are ubiquitin ligases important not only for protein degradation, but also for
BMC cancer, 21(1), 868-868 (2021-07-30)
Currently, no clinically useful biomarkers for radioresistance are available in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). This study assesses the usefulness of Cell Line Microarray (CMA) method to enhance immunohistochemical screening of potential immunohistochemical biomarkers for radioresistance in HNSCC
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(36), 15489-15494 (2009-08-27)
The regulation of metal ion transport within neurons is critical for normal brain function. Of particular importance is the regulation of redox metals such as iron (Fe), where excess levels can contribute to oxidative stress and protein aggregation, leading to
Scientific reports, 11(1), 21371-21371 (2021-11-03)
One of the 233 polymorphisms associated with multiple sclerosis (MS) susceptibility lies within the NDFIP1 gene, and it was previously identified as eQTL in healthy controls. NDFIP1 shows interesting immune functions and is involved in the development of the central
Cells, 12(1) (2023-01-09)
Glutamine is one of the most abundant amino acids in the cell. In mitochondria, glutaminases 1 and 2 (GLS1/2) hydrolyze glutamine to glutamate, which serves as the precursor of multiple metabolites. Here, we show that ammonium generated during GLS1/2-mediated glutaminolysis