生物源
rat
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
HTA28, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 15 kDa
物種活性
bovine, mouse, hamster, human
包裝
antibody small pack of 25 μL
濃度
~0.5 mg/mL
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable using 3.7% formaldehyde-methanol fixation
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of cultured human acute T cell leukemia Jurkat cells treated with Nocodazole.
同型
IgG2a
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer28)
基因資訊
human ... H3F3A(3020) , H3F3B(3021) , HIST1H3A(8350) , HIST1H3B(8358) , HIST1H3C(8352) , HIST1H3D(8351) , HIST1H3E(8353) , HIST1H3F(8968) , HIST1H3G(8355) , HIST1H3H(8357) , HIST1H3I(8354) , HIST1H3J(8356) , HIST2H3A(333932) , HIST2H3C(126961) , HIST3H3(8290)
mouse ... H3f3a(15078) , H3f3b(15081) , Hist1h3a(360198) , Hist1h3b(319150) , Hist1h3c(319148) , Hist1h3d(319149) , Hist1h3e(319151) , Hist1h3f(260423) , Hist1h3g(97908) , Hist1h3h(319152) , Hist1h3i(319153) , Hist2h3b(319154) , Hist2h3c1(15077) , Hist2h3c2(97114)
一般說明
特異性
免疫原
應用
生化/生理作用
H3磷酸化可能通过调节染色质结构和释放延伸阻断来促进原癌基因诱导。在有丝分裂后,H3迅速去磷酸化,且丝氨酸-10/28 reo在间期的剩余时间内主要是未磷酸化的。PP1已被鉴定为H3磷酸酶。
外觀
準備報告
儲存和穩定性
免責聲明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)