Merck
H6894
Sigma-Aldrich
[Tyr (SO 3 H) 63 ]- 水蛭素片段 54-65
≥95% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C66H93N13O28S
分子量:
1548.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.32
生物来源
synthetic (organic)
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCC(C)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)CN)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc3ccc(OS(O)(=O)=O)cc3)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C66H93N13O28S/c1-5-34(4)55(78-59(95)41(21-26-53(88)89)71-56(92)38(18-23-50(82)83)72-61(97)44(29-35-10-7-6-8-11-35)77-63(99)46(31-54(90)91)69-49(81)32-67)65(101)79-27-9-12-47(79)64(100)73-40(20-25-52(86)87)57(93)70-39(19-24-51(84)85)58(94)76-45(30-36-13-15-37(16-14-36)107-108(104,105)106)62(98)75-43(28-33(2)3)60(96)74-42(66(102)103)17-22-48(68)80/h6-8,10-11,13-16,33-34,38-47,55H,5,9,12,17-32,67H2,1-4H3,(H2,68,80)(H,69,81)(H,70,93)(H,71,92)(H,72,97)(H,73,100)(H,74,96)(H,75,98)(H,76,94)(H,77,99)(H,78,95)(H,82,83)(H,84,85)(H,86,87)(H,88,89)(H,90,91)(H,102,103)(H,104,105,106)
InChI key
CKXMQSIWBKKXGT-UHFFFAOYSA-N
相关类别
Amino Acid Sequence
Gly-Asp-Phe-Glu-Glu-Ile-Pro-Glu-Glu-Tyr(SO3H)-Leu-Gln
应用
[Tyr (SO 3 H) 63 ]-水蛭素片段 54-65 已用于研究亮肽素存在时凝血酶的作用。并用于研究水蛭肽对凝血酶-rHCII(重组肝素辅因子 Ⅱ)-L444R(亮氨酸 444 转精氨酸)复合物分离的影响。
生化/生理作用
可与凝血酶的外部调节位点 I (regulatory exosite I) 和凝血酶原的前外部调节位点 I (regulatory proexosite I) 结合的水蛭素片段。
可与凝血酶的外部调节位点 I 和凝血酶原的前外部调节位点 I 结合的水蛭素片段。与凝血酶的相互作用可防止凝血酶诱导的凝血因子 V 的活化。在因子 Va 存在下,与凝血酶原的相互作用可抑制通过因子 Xa 形成凝血酶。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
S Akiba et al.
European journal of biochemistry, 259(3), 643-650 (1999-03-27)
We investigated the regulation of arachidonic acid liberation catalyzed by group-IV cytosolic phospholipase A2 (cPLA2) in human platelets upon stimulation with thrombin through interaction with protease-activated receptor-1 (PAR-1) or glycoprotein Ib. Leupeptin, a protease inhibitor, completely inhibited thrombin-induced arachidonic acid