化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
分子量
2654.2-2660.2 Da
儲存條件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
技術
activity assay: suitable
溶解度
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
S(CC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N1[C@@H](CCC1)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CS)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](
InChI
1S/C118H202N34O31S2/c1-19-65(14)92(112(179)144-81(54-90(159)160)104(171)145-82(52-63(10)11)114(181)152-46-29-37-86(152)109(176)148-91(64(12)13)111(178)139-72(32-23-24-41-119)97(164)137-74(35-27-44-129-118(125)126)98(165)136-73(34-26-43-128-117(123)124)96(
InChI 密鑰
WUYRHUFIUFJVQU-XJUNAYMOSA-N
Amino Acid Sequence
一般說明
應用
抗體
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3