Merck
G9002
Sigma-Aldrich
鸟苷 5′-三磷酸盐 三羟甲基氨基甲烷盐
≥93% (HPLC), powder
别名:
三磷酸鸟苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16N5O14P3 · 3 C4H11NO3
分子量:
886.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106305
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.51
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
Porcine brain
bacterial (corynebacterium sp)
bovine (casein)
yeast
质量水平
方案
≥93% (HPLC)
表单
powder
颜色
white
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3C4H11NO3/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;3*5-4(1-6,2-7)3-8/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);3*6-8H,1-3,5H2/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChI key
UXNOYHQEVMMTDK-CYCLDIHTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
鸟苷5′-三磷酸(GTP)是一种高能分子。[1]
应用
使用 Sigma 公司的 GTP
  • 在用放射性标记配体孵育前诱导内源性神经肽甘丙肽从其结合位点解离的研究中[2]
  • 作为底物与 FtsZ 一起在比色试验中检测 gtp 酶活性,以检测 FtsZ(微管蛋白的原核直系同源物)在不存在 Na + 的情况下的聚合测试[3]
  • 作为研究中膜片钳 Ca 2 + 测量的移液器溶液[4]
  • 水溶性肌醇磷酸酯分析中的内标物[5]
生化/生理作用
GTP 作为磷酸盐和焦磷酸盐的载体,参与引导化学能进入特定的生物合成途径。GTP 激活信号转导 G 蛋白,G 蛋白参与多种细胞过程,包括增殖、分化和几种细胞内激酶级联反应的激活。增殖和凋亡部分通过小 GTP 酶 Ras 和 Rho 水解 GTP 来调节。另类型小 gtp 酶 Rab 在囊泡的对接和融合中发挥作用,也可能参与囊泡的形成。除了在信号转导中的角色,在 DNA 和 RNA 的酶生物合成中,GTP 还作为单核苷酸单位的能量丰富前体。
胞外鸟苷5′-三磷酸(GTP)可用作成肌细胞分化的增强子,在miRNA-成肌调节因子的调控中起重要作用。它也参与包含鸟苷和基于鸟苷分子的外泌体的分泌。[6]GTP被认为是RNA合成的活化前体。它还在蛋白合成和定位、信号转导、视觉刺激和激素作用中起重要作用。[7]
蛋白质进入线粒体基质涉及 GTP 和 ATP 的相互作用。这些输入的蛋白质在线粒体中调节的几个通路中很重要。[8]在甲酰甲硫氨酰-tRNA (F-met-tRNA) 与核糖体结合过程中,GTP 参与肽合成的启动。[9][10] 还参与多肽链的延长。[11]GTP 被微管蛋白水解,其水解伴随微管组装。[12]
制备说明
根据产品目录号 G8877 制备
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
GTP (Guanosine Triphosphate)
Encyclopedia of Genetics, 900-901 (2001)
N B Sepuri et al.
The Journal of biological chemistry, 273(3), 1420-1424 (1998-01-27)
Protein import into the innermost compartment of mitochondria (the matrix) requires a membrane potential (delta psi) across the inner membrane, as well as ATP-dependent interactions with chaperones in the matrix and cytosol. The role of nucleoside triphosphates other than ATP
B Planas et al.
Neuroendocrinology, 61(6), 646-654 (1995-06-01)
The neuropeptide galanin (GAL) has been implicated in a variety of neuroendocrine functions and has been shown to be regulated by gonadal hormones in several brain regions. We have used slice binding and quantitative autoradiography techniques to determine whether the
Jesús Mendieta et al.
Journal of molecular biology, 390(1), 17-25 (2009-05-19)
Bacterial cell division occurs through the formation of a protein ring (division ring) at the site of division, with FtsZ being its main component in most bacteria. FtsZ is the prokaryotic ortholog of eukaryotic tubulin; it shares GTPase activity properties
Extracellular Guanosine 5'-Triphosphate Induces Human Muscle Satellite Cells to Release Exosomes Stuffed With Guanosine
Pietrangelo T, et al.
Frontiers in Pharmacology, 9 (2018)