Merck
F7253
固黑K盐 半(氯化锌) 盐
Dye content, ≥25%, practical grade, powder
别名:
2,5-二甲氧基-4-([4-硝基苯基]偶氮)苯重氮氯化物 半(氯化锌) 盐, Brentamine固黑K盐
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
关于此项目
线性分子式:
C14H12N5O4 · 1/2ZnCl4
化学文摘社编号:
分子量:
417.88
Colour Index Number:
37190
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
EC Number:
264-656-1
NACRES:
NA.47
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
固黑K盐 半(氯化锌) 盐, practical grade
grade
practical grade
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥25%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
brown-red
mp
150 °C
solubility
water: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1N=Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O.COc3cc([N+]#N)c(OC)cc3N=Nc4ccc(cc4)[N+]([O-])=O
InChI
1S/2C14H12N5O4.4ClH.Zn/c2*1-22-13-8-12(14(23-2)7-11(13)16-15)18-17-9-3-5-10(6-4-9)19(20)21;;;;;/h2*3-8H,1-2H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
NZWZSUSPTZUGNN-UHFFFAOYSA-J
General description
Fast Black K 盐(C.l.37190)是一种亲脂性氨基取代单偶氮染料。它也称为 Brentamine Fast Black K 盐。
Application
Fast Black K盐半(氯化锌)盐已被用于SDS-PAGE(十二烷基硫酸钠聚丙烯酰胺凝胶电泳)和天然PAGE中酸性磷酸酶活性的染色。它已被用于内肽酶和亮氨酸氨基肽酶活性的染色。
Fast Black K 盐有如下所列的各种应用:
  • 染色肠嗜铬细胞, > 作为间发酸产生的组织醛基的间接染色剂,
  • 作为安非他明和蓝藻毒素的显示剂,在 SDS-PAGE(十二烷基硫酸钠聚丙烯酰胺凝胶电泳)
  • 和原生 PAGE 染色内肽酶内进行薄层色谱分离,
  • 以对酸性磷酸酶活性和亮氨酸氨基肽酶活性进行染色
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)