主要文件
F6272
Sigma-Aldrich
α-1,6-岩藻糖苷酶 溶液 from Elizabethkingia miricola
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.54
重组
expressed in E. coli
质量水平
表单
buffered aqueous solution
比活
≥1.8 units/mg protein
UniProt登记号
异质活性
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase and proteases, none detected
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
基因信息
相关类别
生化/生理作用
对于复杂糖类反应,底物必须标记氨基萘三磺酸(ANTS)。
单位定义
在37 °C、pH 5.0条件下,1个单位每分钟将会从4-甲基伞形酮α-L-岩藻糖苷中释放1.0 μmole甲基伞形酮。
外形
溶于20mM Tris-HCl ,pH 7.5、25 mM NaCl的溶液
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)