文件
233264
Millipore
CMP-唾液酸,二钠盐
CMP-sialic acid is the activated form of sialic acid that is required for the biosynthesis of sialic acid-containing complex carbohydrates.
别名:
CMP-唾液酸,二钠盐, CMP-N-乙酰神经氨酸,2Na,CMP-NANA,CMP-Neu5Ac
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H29N4O16P · 2Na
分子量:
658.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.79
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
water: 20 mg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C20H31N4O16P/c1-7(26)22-12-8(27)4-20(18(32)33,39-16(12)13(29)9(28)5-25)40-41(35,36)37-6-10-14(30)15(31)17(38-10)24-3-2-11(21)23-19(24)34/h2-3,8-10,12-17,25,27-31H,4-6H2,1H3,(H,22,26)(H,32,33)(H,35,36)(H2,21,23,34)
InChI 密鑰
TXCIAUNLDRJGJZ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
CMP-唾液酸是唾液酸的活化形式,是生物合成含唾液酸的复合碳水化合物所必需的。它是一种广泛存在的碳水化合物,具有多种生物学功能,包括血液蛋白半衰期调节,多种毒素中和,细胞粘连和糖蛋白裂解保护。也可以25 mM的H2O溶液(目录号505223)提供。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存3个月。酸性条件下不稳定。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.