主要文件
344822
Sigma-Aldrich
α1,2-聚焦酶,黄单胞菌属
Catalyzes the hydrolysis of all non-reducing terminal fucose that are α1,2-linked to the galactose of terminal Gal-GlcNAc disaccharide structures.
别名:
α1,2-聚焦酶,黄单胞菌属, α-L-岩藻糖苷岩藻水解酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.54
生物来源
bacterial (Xanthomonas spp.)
质量水平
表单
liquid
比活
≥0.4 units/mg protein
≥100 mU/mL
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
do not freeze
异质活性
β-galactosidase, β-hexosaminidase, α- and β-mannosidase, neuraminidases, proteases, none detected
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
一般描述
原生α1,2-岩藻糖苷酶,来自黄单胞菌属。催化所有非还原性末端岩藻糖的水解,这些岩藻糖通过α1,2链接与Gal-GlcNAc双糖末端半乳糖相连。这种酶不会切割与GlcNAc残基相连的岩藻糖。
注意:1 mU = 1百万单位。
警告
毒性:标准处理(A)
单位定义
一个单位定义为在37°C,pH值5.0下每分钟催化从2ʹ-岩藻糖乳糖释放1.0 µmol岩藻糖所需的酶量。
外形
溶于含 25 mM NaCl、20 mM Tris-HCl,pH 7.5 的溶液。
其他说明
Noronkoski, T., and Mononen, I. 1997.Glycobiology 7, 217.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2