主要文件
F2394
Bayonet forceps
stainless steel
别名:
grasping aid, tongs, tweezers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
物料
stainless steel
包装
pkg of 1 ea
长度
8 1/4 in.
吸头高度 × 宽度
2.4 mm × 1.5 mm , with serrated tips
一般描述
Stainless steel bayonot forcep with serrated tip. Total length 8.25 in (21 cm), Tip H 2.4 mm x W 1.55 mm.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)