Merck
F3767
Sigma-Aldrich
Micro-dissecting forceps
very fine point
别名:
dissecting forceps, tissue forceps
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122405
NACRES:
NB.35
物料
stainless steel
包装
pack of 1 ea
长度
4 1/2 in.
吸头尺寸
2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
with serrated tip
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 9
1 of 9