Merck
F2043
Sigma-Aldrich
抗 β 微管蛋白 − 小鼠单克隆 FITC 抗体 小鼠抗
clone TUB 2.1, purified from hybridoma cell culture
别名:
单克隆抗 β-微管蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
偶联物
FITC conjugate
抗体形式
purified from hybridoma cell culture
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
TUB 2.1, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 55 kDa
种属反应性
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
储存条件
protect from light
技术
direct immunofluorescence: 1:25 using cultured BHK cells
同位素/亚型
IgG1
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
β-微管蛋白属于微管蛋白亚家族。它有两个由α-螺旋包围的β-折叠。它还含有一个具有鸟嘌呤核苷酸结合区的N-末端结构域,一个具有紫杉醇结合位点的中间结构域,以及一个含有分子马达蛋白结合表面的C-末端结构域。人β-管蛋白由七种亚型组成(β(I 类)、βII(II 类)、βIII(III 类)、βIVa(IVa 类)、βIVb(IVb 类)、βV(V 类)和βVI(VI 类) )。TUBB1(微管蛋白β I 类)基因位于人类染色体 6p21.33 上。(10)
微管蛋白是微管的主要成分。这种细胞内圆柱形丝状结构存在于几乎所有真核细胞中。微管在有丝分裂、细胞内转运、鞭毛运动和细胞骨架中充当结构和移动元件。微管蛋白是一种异二聚体,由α-微管蛋白和β-微管蛋白组成。这两个亚基的分子量均为55kDa,并具有可观的同源性。 目前研究最广泛的微管蛋白分离自脊椎动物大脑。微管可以在免疫荧光显微镜下观察,可观察超分子结构形式的蛋白质的细胞内组织。
特异性
该抗体可识别 β 的所有 5 种亚型-微管蛋白(β1-β5).它在免疫印迹中与β-微管蛋白的羧基末端部分中的β-Lc和β-Sc片段反应。该抗体可用于定位培养细胞或组织切片中的 β-微管蛋白。
免疫原
来自大鼠脑的微管蛋白。
应用
FITC-β微管蛋白抗体可用于检测β-微管蛋白的定位,通过直接标记从人胚肾细胞(HEK293T)到红豆上胚轴细胞的各种真核细胞。 利用免疫组织化学和免疫细胞化学方案进行检测。
抗β-微管蛋白-FITC单克隆抗体可用于:
  • 评估减数分裂纺锤体的状态和染色体排列β
  • 免疫荧光研究
  • 免疫荧光显微镜观察
  • 纺锤体和染色体图像(6)
生化/生理作用
β-微管蛋白基因突变可导致各种神经元迁移障碍,如无脑回、巨脑回和多小脑回畸形。β-1微管蛋白也称为VI类或TUBB1,在血小板生成中具有至关重要的作用,被认为是免疫性血小板减少症(ITP)的潜在候选生物标志物。
外形
溶于0.01M磷酸盐缓冲盐水,pH 7.4,含有1%牛血清白蛋白以及15 mM叠氮化钠。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Hypergravity induces reorientation of cortical microtubules and modifies growth anisotropy in azuki bean epicotyls
Soga K, et al.
Planta, 224(6), 1485-1494 (2006)
Changes to the meiotic spindle and zona pellucida of mature mouse oocytes following different cryopreservation methods
Ko C S, et al.
Animal Reproduction Science, 105(3-4), 272-282 (2008)
Peloruside-and laulimalide-resistant human ovarian carcinoma cells have betaI-tubulin mutations and altered expression of betaII-and betaIII-tubulin isotypes
Kanakkanthara A, et al.
Molecular Cancer Therapeutics, 393(6681), molcanther-molcan1057 (2011)
Transient increase in the transcript levels of gamma-tubulin complex genes during reorientation of cortical microtubules by gravity in azuki bean (Vigna angularis) epicotyls
Soga K, et al.
Journal of Plant Research, 121(5), 493-498 (2008)
Yan Liu et al.
Cell reports, 15(5), 1111-1122 (2016-04-28)
Fbxo30 is an orphan member of the F-box protein family with no known substrate or function. Here we report that, while Fbxo30(-/-) mice exhibit normal development, growth, lifespan, and fertility, the females fail to nurture their offspring as a result of
商品
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.