主要文件
EP5820761008
Lid for Eppendorf(R) FA-45-48-11 Rotor
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R, aluminum
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103913
NACRES:
NB.82
材料
aluminum
特點
aerosol-tight
製造商/商標名
Eppendorf® 5820761008 (Global)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 5804
for use with 5804 R
for use with 5810 R
for use with 5810
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)