材料
aluminum
特點
non aerosol tight
製造商/商標名
Eppendorf® 022662970 (NA)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Lids to fit the Eppendorf rotor F-45-30-11.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG