Merck
EP022639226
Eppendorf® Adapter
to hold, 1 x 50mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
材料
POM
特點
to hold 1 x 50mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022639226
相容性
Rotor A-4-38
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Adapter, for 1 conical tube 50 mL, 30 mm × 115 mm, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, 2 pcs.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG