产品名称
C1 酯酶抑制剂 来源于人类血浆, aqueous solution, ≥95% (SDS-PAGE)
生物来源
human plasma
质量水平
方案
≥95% (SDS-PAGE)
表单
aqueous solution
分子量
~105 kDa
~105 kDa
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... SERPING1(710)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
酯酶抑制剂 C1 是所有主要的激肽生成蛋白级联系统的多功能调节剂。在治疗遗传性血管性水肿和补体介导的炎性组织损伤如毛细血管渗漏综合征、感染性休克、多器官功能衰竭和超急性移植排斥反应方面已成为一种治疗工具。
外形
溶于含 250 mM KCl 的 20 mM 磷酸钾 (pH 7.0) 中
免责声明
仅供研究使用。本品在法国的科研应用受到监管,包括用于进口和出口活动(法国《公共卫生法典》Public Health Code Article L 1211-1 paragraph 2)。如《公共卫生法典》所述,购买者(即最终用户)需要从法国研究部(France Ministry of Research)获得进口授权。订购此产品即代表您已确认获得合法的进口授权。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Xiaoxiao Hao et al.
Frontiers in immunology, 13, 816640-816640 (2022-02-19)
Periodontitis is a dysbiotic infectious disease that leads to the destruction of tooth supporting tissues. There is increasing evidence that periodontitis may affect the development and severity of Alzheimer's disease (AD). However, the mechanism(s) by which periodontal infection impacts the
A previously uncharacterized O-glycopeptidase from Akkermansia muciniphila requires the Tn-antigen for cleavage of the peptide bond.
Medley, et al.
The Journal of biological chemistry, 298, 102439-102439 (2023)