一般說明
弹性蛋白酶是具有240个氨基酸残基的单一多肽链,其含有四个二硫键。分子量约为25.9kDa。该酶被合成为无活性的酶原形式,即原弹性蛋白酶,其随后通过胰蛋白酶在N-末端的有限蛋白水解而转化为活性形式。
應用
Sigma 弹性蛋白酶已用于检测 BSA 经羟基自由基处理后的蛋白水解降解程度。它还被用于从蓝藻微囊藻 Ku2 中纯化弹性蛋白酶抑制脂质衍生物。
使用来自猪胰腺的弹性蛋白酶:
- 治疗vero细胞,研究其对合胞体形成的作用
- 作为蛋白酶测定的阳性对照
- 作为RPMI 1640中的组成部分,以从主动脉组织中分离出人主动脉平滑肌细胞(HASMC)
猪胰腺弹性蛋白酶已被用于一项研究,以评估人白细胞弹性蛋白酶抑制的分子基础。猪胰腺弹性蛋白酶也被用于研究血清钙降低因子(降钙因子)的分子克隆和表达。
生化/生理作用
弹性蛋白酶是一种具有宽谱特异性的丝氨酸蛋白酶,其在微小的疏水性氨基酸如异亮氨酸、甘氨酸、丙氨酸、丝氨酸、缬氨酸和亮氨酸的羧基端切割蛋白质。该酶还可水解酰胺和酯,例如N-苯甲酰基-L-丙氨酸甲酯。其最适pH为8.0-8.5。它不需要任何活化剂,但其活性可被二异丙基氟磷酸盐、苯基甲磺酰氟、α2-巨球蛋白、α1-抗胰蛋白酶、磺酰氟和对二硝基苯基二乙基磷酸盐、以及高盐浓度抑制。它广泛用于组织和细胞解离程序。弹性蛋白酶可有效分离II型肺细胞。弹性蛋白酶水解弹性蛋白(弹性纤维的特定蛋白质)并消化血红蛋白、酪蛋白和纤维蛋白。
弹性蛋白酶是一种具有宽谱特异性的丝氨酸蛋白酶,其在微小的疏水性氨基酸如异亮氨酸、甘氨酸、丙氨酸、丝氨酸、缬氨酸和亮氨酸的羧基端切割蛋白质。该酶还可水解酰胺和酯,例如N-苯甲酰基-L-丙氨酸甲酯。其最适pH为8.0-8.5。它不需要任何活化剂,但其活性可被二异丙基氟磷酸盐、苯基甲磺酰氟、α2-巨球蛋白、α1-抗胰蛋白酶、磺酰氟和对二硝基苯基二乙基磷酸盐、以及高盐浓度抑制。它广泛用于组织和细胞解离程序。弹性蛋白酶可有效分离II型肺细胞。
弹性蛋白酶水解弹性蛋白(弹性纤维的特定蛋白质)并消化血红蛋白、酪蛋白和纤维蛋白。
包裝
基于蛋白质含量的包装尺寸
單位定義
一个单元将在 25℃ 下,每分钟,pH8.0,水解 1.0 μmole 的 N-琥珀酰-L-Ala-Ala-Ala-对硝基苯胺。
外觀
含有碳酸钠。
準備報告
可通过亲和色谱进一步纯化 III 型 E 0127,以降低胰蛋白酶活性
基底
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Pancreatic elastases
Handbook of Proteolytic Enzymes, 2639-2645 (2013)
Cloning and overexpression of extracellular elastase from Pseudomonas aeruginosa
European journal of inflammation, 11(1), 55-60 (2013)
Indian journal of microbiology, 51(4), 496-500 (2012-10-02)
A unicyanobacterial isolate of cyanobacterium, identified as Microcystis Ku2, produced a mammalian elastase-inhibitory lipid derivative. Protease inhibitors in cyanobacteria are unequivocally peptides. Since this metabolite appeared in lipid phase, we worked on a hypothesis that whether metabolite other than peptides
Elastase Digests: New Ammunition for Shotgun Membrane xn-ProteomicsS-ig5f
Molecular and Cellular Proteomics, 8(5), 1029-1029 (2009)
Digestive enzymes and stylet morphology of Deraeocoris nebulosus (Hemiptera: Miridae), a predacious plant bug
Annals of the Entomological Society of America, 395-401 (2002)
实验方案
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门