生物源
Porcine pancreas
品質等級
種類
Type I
形狀
suspension
比活性
≥4.0 units/mg protein
分子量
25.9 kDa
包含
0.1% thymol
濃度
0.5-15.0 mg/mL in water
異物活動
trypsin ≤50 BAEE units/mg protein
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 诱发腹主动脉瘤(AAA)
- 研究吲哚胺2-3双加氧酶1(IDO)对小鼠的影响
- 消化主动脉以分离主动脉平滑肌细胞(SMC)
- 作为蛋白水解消化的阳性对照
生化/生理作用
包裝
單位定義
準備報告
基底
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
实验方案
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门