Merck
DUO94002
Sigma-Aldrich
Duolink® flowPLA Detection Kit - Green
Duolink® PLA kit for Flow Cytometry with Green Detection
别名:
in situ Proximity Ligation Assay, Flowcytometry-PLA, Protein Protein Interaction Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105331
NACRES:
NA.32
產品線
Duolink®
技術
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
螢光
λex 495 nm; λem 527 nm
適合性
suitable for fluorescence
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
特異性
绿色荧光检测试剂
使用合适的激光器进行λex 495 nm激发
使用合适的滤光片进行λem 527 nm发射
應用
应用说明
需要一抗。采用标准免疫荧光(IF)、免疫组化(IHC)或免疫细胞化学(ICC)测定法检测一抗(IgG类,单克隆或多克隆),确定最佳的固定、封闭和滴度条件。建议使用流动验证抗体。
了解有关我们的定制服务项目的更多信息,让我们为您工作,加快您的Duolink®项目进展
查看完整的Duolink®产品目录
基于邻位连接技术(PLA),Duolink® PLA可实现在单分子水平上内源性检测固定细胞中的蛋白质相互作用、翻译后修饰和蛋白表达水平。
Duolink® flowPLA检测试剂盒可通过流式细胞术灵敏地检测细胞群内蛋白质、蛋白质-蛋白质相互作用和蛋白质修饰。Duolink® flowPLA实验需要固定的悬浮细胞、两种可特异性识别目标蛋白的一抗、一对PLA探针(一个PLUS和一个MINUS)、洗涤缓冲液和Duolink® flowPLA检测试剂盒。flowPLA试剂盒具有5种不同荧光染料:紫色、红色、绿色、橙色或远红外。flowPLA试剂盒包含流式细胞术对结合的PLA探针进行扩增和检测所需的所有试剂。使用标准流式细胞术分析设备进行分析。使用者必须提供固定的细胞悬液、一抗和相应的OLA探针。
遵循Duolink® PLA流式细胞术方案使用本产品。
请访问我们的Duolink® PLA流式细胞术页面,了解如何运行Duolink®流式实验、应用程序、故障排除等。
应用说明
需要一抗。采用标准免疫荧光(IF)、免疫组化(IHC)或免疫细胞化学(ICC)测定法检测一抗(IgG类,单克隆或多克隆),确定最佳的固定、封闭和滴度条件。推荐经流式验证的抗体。
请让我们助您完成工作,了解有关我们的定制服务计划的更多信息,加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特點和優勢
  • 采用流式细胞仪分析蛋白质与蛋白质的相互作用
  • 邻近连接法分析细胞群
  • 通过滚环扩增提高对低丰度靶标的灵敏度
  • 不需要过表达或基因操纵
  • 可进行相对量化
  • 可与任何流式细胞仪配合使用
  • 易于遵循灵活方案
  • 结果可直接发表
成分
本品包括以下组分:
  • 5x 检测溶液-绿色(DUO84002)
  • 5x连接缓冲液(DUO82009)
  • 5x扩增缓冲液(DUO82050)
  • 连接酶(1U/μL)
  • 聚合酶(10U/μL)
有关更多信息,参见数据表。
法律資訊
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
访问文档库
Tyler J Burns et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 91(2), 180-189 (2017-01-18)
To quantify visual and spatial information in single cells with a throughput of thousands of cells per second, we developed Subcellular Localization Assay (SLA). This adaptation of Proximity Ligation Assay expands the capabilities of flow cytometry to include data relating
Sofie Selmer Andersen et al.
Cytokine, 64(1), 54-57 (2013-06-04)
Many cytokine receptors are cell surface proteins that promiscuously combine to form active signalling homo- or heterodimers. Thus, receptor chain dimerization can be viewed as a direct measure of a high probability of intracellular signalling by specific cytokines. Proximity ligation
Franziska Wetzel et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 74(2), 373-392 (2016-09-09)
The zonula occludens (ZO)-2 protein links tight junctional transmembrane proteins to the actin cytoskeleton and associates with splicing and transcription factors in the nucleus. Multiple posttranslational modifications control the intracellular distribution of ZO-2. Here, we report that ZO-2 is a
Teng-Jian Zhou et al.
Theranostics, 7(5), 1389-1406 (2017-04-25)
Cancer stem cells (CSCs) are a small subset of malignant cells, possessing stemness, with strong tumorigenic capability, conferring resistance to therapy and leading to the relapse of nasopharyngeal carcinoma (NPC). Our previous study suggested that cyclooxygenase-2 (COX-2) would be a
Valerie Le Sage et al.
Virology, 502, 73-83 (2016-12-26)
Stress granules (SGs) are dynamic cytoplasmic aggregates of translationally silenced mRNAs that assemble in response to environmental stress. SGs appear to play an important role in antiviral innate immunity and many viruses have evolved to block or subvert SGs components
商品
Considerations for proper experimental design, preparation and execution of the Duolink® PLA for flow cytometry protocol.
了解有关将邻位连接技术 (PLA) 与流式细胞术相结合的新试剂盒的更多信息,实现了蛋白互作流式分析。
General tips and tricks for proper experiment execution, aid in identifying potential problems, and provide solutions to ensure a successful Duolink® PLA experiment for flow cytometry.
Duolink® PLA kit enhances flow cytometry for detecting protein interactions accurately.
查看所有结果