容量
~100 mL/ft
孔径
2000 NMWCO
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
纤维素管,经苯甲酰化以减小孔径。用于从分子量高于 2,000 的化合物中分离分子量不高于 1,200 的化合物。
包装
用含 0.002% 2-巯基吡啶-N-氧化物作防腐剂的水袋包装。
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Yeo Jin Hwang et al.
Food science and biotechnology, 29(7), 987-996 (2020-06-26)
This study was conducted with an aim to produce a novel water-soluble fiber (WSF) by enzymatic hydrolysis of perilla seed meal (PSM), which could be used as a functional food material. The cellulose fraction (CF) and hemicellulose fraction (HF) derived
相关内容
Dialysis Tubing
透析管