Merck
D5628
Sigma-Aldrich
毛地黄皂苷
~50% (TLC)
别名:
Digitin
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C56H92O29
CAS号:
分子量:
1229.31
Beilstein:
78654
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
生物源
plant seeds (Digitalis purpurea)
描述
non-ionic
化驗
50% (TLC)
形狀
powder
分子量
micellar avg mol wt 70,000
濃度
~50% (TLC)
凝集数
60
CMC
<0.5 mM (20-25°C)
mp
230-240 °C (dec.) (lit.)
溶解度
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES 字串
C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])[C@@H](O)[C@@]1([H])[C@@](CC[C@]5([H])[C@@]6(C[C@@H](O)[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]7O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]8O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]9O)([H])[C@@H]9O)([H])[C@@H]8O[C@@](O[C@H](CO)[C@H
InChI
1S/C56H92O29/c1-19-7-10-56(75-17-19)20(2)31-45(85-56)37(67)32-22-6-5-21-11-26(24(61)12-55(21,4)23(22)8-9-54(31,32)3)76-50-42(72)39(69)44(30(16-60)80-50)81-53-48(47(36(66)29(15-59)79-53)83-49-40(70)33(63)25(62)18-74-49)84-52-43(73)46(35(65)28(14-58)78-52)82-51-41(71)38(68)34(64)27(13-57)77-51/h19-53,57-73H,5-18H2,1-4H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42-,43-,44+,45-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,55+,56-/m1/s1
InChI 密鑰
UVYVLBIGDKGWPX-KUAJCENISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
洋地黄皂苷是一种从紫色毛地黄植物 (毛地黄)中提取的甾体糖苷,是一种多功能非离子洗涤剂,在细胞生物学和生化研究中具有多种应用。其独特的特性使其成为研究细胞膜、膜蛋白和细胞内成分的宝贵工具。洋地黄皂苷表现出卓越的膜溶解能力,可有效提取膜结合蛋白,同时保留其天然构象,用于研究相互作用和活性。此外,它还可以选择性地透化富含胆固醇的质膜,从而分离和纯化特定的细胞器,并促进它们功能的研究。
去污剂′的细胞透化特性延伸到各种细胞类型,可以通过将抗体、酶或其他分子引入细胞来研究细胞内成分和过程。在免疫细胞化学实验中,洋地黄皂苷通过透化细胞发挥着至关重要的作用,允许对细胞内蛋白质和结构进行标记和检测,提供对细胞组织和蛋白质定位的见解。此外,洋地黄皂苷可通过裂解细胞促进 RNA 提取和纯化,这是基因表达分析和 RNA 测序等分子生物学应用的关键步骤。去污剂′在免疫沉淀实验中也有明显的用途,它可以溶解膜蛋白,从而能够分离特定的蛋白质-抗体复合物,用于蛋白质相互作用和信号传导途径的研究。
應用
Digitonin已用于研究脂肽毒素是如何靶向生物膜的。
洋地黄皂苷已用于:
  • 培养分离线粒体,去除线粒体外膜,以制备有丝分裂体
  • HeLa细胞透化作用,以进行体外导入分析
  • HEPES缓冲盐水(HBS)的一种组分,渗透细胞并释放发光蛋白质,以用于荧光和生物发光成像
生化/生理作用
洋地黄皂苷在渗透细胞膜中起着关键作用。也可用于溶解细胞膜组分。洋地黄皂苷可与细胞膜中的胆固醇相互作用,形成孔隙。它能够裂解真核细胞,但不能裂解细菌膜。
特點和優勢
  • 可从线粒体内膜中提取膜蛋白超复合物
  • 高温下逐渐溶解1-棕榈酰基-2-油酰-sn-甘油-3-磷酸胆碱(POPC)大单室脂质体(LUV)
  • 可在广泛的浓度范围内形成胶束
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
同類產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
The dopamine D1 receptor: partial purification of a digitonin-solubilized receptor-guanine nucleotide binding complex.
H B Niznik et al.
Biochemical pharmacology, 35(17), 2974-2977 (1986-09-01)
Safaa Yehia Eid et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 19(14), 1288-1297 (2012-11-14)
We determined the ability of some phytochemicals, including alkaloids (glaucine, harmine, and sanguinarine), phenolics (EGCG and thymol), and terpenoids (menthol, aromadendrene, β-sitosterol-O-glucoside, and β-carotene), alone or in combination with the saponin digitonin to reverse the relative multi-drug resistance of Caco-2
Safaa Yehia Eid et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 19(14), 1307-1314 (2012-10-16)
In phytotherapy, extracts from medicinal plants are employed which contain mixtures of secondary metabolites. Their modes of action are complex because the secondary metabolites can react with single or multiple targets. The components in a mixture can exert additive or
Xianying A Cui et al.
PLoS biology, 10(5), e1001336-e1001336 (2012-06-09)
In metazoans, the majority of mRNAs coding for secreted and membrane-bound proteins are translated on the surface of the endoplasmic reticulum (ER). Although the targeting of these transcripts to the surface of the ER can be mediated by the translation
Michael L van de Weijer et al.
Nature communications, 5, 3832-3832 (2014-05-09)
Misfolded ER proteins are retrotranslocated into the cytosol for degradation via the ubiquitin-proteasome system. The human cytomegalovirus protein US11 exploits this ER-associated protein degradation (ERAD) pathway to downregulate HLA class I molecules in virus-infected cells, thereby evading elimination by cytotoxic