主要文件
CLS9017
Corning® 96孔EIA/RIA分析微板
96 well plate, non-treated (medium bind), polystyrene, flat bottom, clear, non-sterile, 100/cs
别名:
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, EIA/RIA plate, immunoassay plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
价格与库存信息目前不能提供
物料
clear bottom
clear wells
flat bottom wells
polystyrene
round wells
无菌性
non-sterile
特点
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
well: flat bottom, clear
包装
case of 100
pack of 25
制造商/商品名称
Corning 9017
尺寸
96 wells , 96 well plate
孔体积
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
孔工作体积
75-200 μL
颜色
clear plate
适用性
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • 未处理(或中等结合)的聚苯乙烯表面天然是疏水的,并且通过被动相互作用结合生物分子
  • 主要适用于固定具有可与该表面相互作用的大疏水区域的大分子,例如抗体
  • 结合容量约为 250ng 小鼠 IgG/cm2
  • EIA/RIA 板按批次进行了测试,每批产品的认证结果可通过联系当地康宁生命科学办公室索取
  • 建议工作体积可达 75 至 200 μL
  • 符合标准微孔板封装和尺寸
  • 没有盖子,盖子单独提供
这些96孔EIA/RIA板用于体外诊断免疫分析。 所有EIA/RIA板用特殊医药级别聚苯乙烯生产,用于一致结合,高光学清晰度和低背景吸收。 另外,Easy-Wash产品是认证表面化学项目一部分,保证了中蛋白质结合效果符合质量规范。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Easy-Wash is a trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)