MSEHNFX40
Multiscreen® 96孔板,实心底部
flat bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 40 plates, high binding surface
别名:
MultiScreen Solid Plate, Solid Bottom 96-Well Plate, Solid Bottom Plate
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
UNSPSC代码:
41116158
NACRES:
NB.15
物料
:
flat bottom clear polystyrene plate
板尺寸:
96 wells
无菌性:
non-sterile
吸附类型:
high binding surface
推荐产品
物料
flat bottom clear polystyrene plate
质量水平
无菌性
non-sterile
产品线
MultiScreen®
包装
pkg of 40 plates
技术
ELISA: suitable
板尺寸
96 wells
吸附类型
high binding surface
一般描述
MultiScreen® 96孔ELISA微孔板符合行业标准尺寸,可用于常见的生化检测平台,包括自动液体处理、微孔板阅读器和其他微孔板兼容设备。ELISA微孔板具有中等或高等结合能力。
外形
颜色代码:透明
其他说明
自动化兼容:是
法律信息
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany