Merck
CLS431730
Corning® PET storage bottles
octagonal clear PET, sterile, capacity 60 mL, natural screw cap, case of 96
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
PET bottle
natural screw cap
octagonal clear PET
wide-mouth bottle
無菌
sterile
特點
cap
graduations
包裝
pack of 24 ea
case of 96
製造商/商標名
Corning 431730
瓶頸直徑
18 mm
容量
60 mL
尺寸
× 81 x 40 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.