主要文件
CLS431161
Corning ® 瓶口真空过滤器
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.22 μm, membrane size 42x42 mm, funnel capacity 150 mL, case of 48
别名:
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104914
NACRES:
NB.24
物料
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
yellow adapter
无菌性
sterile
特点
cap: no
graduation
graduations
包装
case of 48
制造商/商品名称
Corning 431161
过滤器容量
150 mL
漏斗容量
150 mL
膜尺寸
42x42 mm
颈直径
45 mm
孔径
0.22 μm
配件
GL 45 bottle neck
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
康宁方形瓶口真空过滤系统支持更大容量的聚醚砜 (PES) 膜,以获得更高的过滤性能。这些新瓶/过滤系统设计用于过滤和储存细胞培养和/或组织培养基、生物液体和其他水溶液。
  • 适合颈部尺寸为45 mm的塑料或玻璃培养基瓶。
  • 聚醚砜(PES)膜提供最快的流速、最低的蛋白结合和较低的可浸出物,是过滤细胞培养基的最佳选择。
  • 有角的软管接头简化了真空管路的连接。
  • 独立包装、无菌且经认证无热原。
  • 每个过滤器表面印有膜材料和孔径,不同的膜类型对应于不同的颜色编码,便于识别产品。
  • 有效期印于过滤漏斗和包装箱上。
  • 膜的有效期是自产品生产之日起三年。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)