主要文件
CLS431144
Corning®细胞培养锥形瓶
250 mL Erlenmeyer Flask w/ Vent Cap, polycarbonate, sterile
别名:
Corning锥形瓶, 塑料锥形瓶, 摇瓶, 细胞培养瓶, 锥形瓶
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NA.75
价格与库存信息目前不能提供
物料
clear polycarbonate flask
flat bottom flask
polypropylene cap (Easy-Grip vent)
vent cap
wide-mouth
wide-mouth neck
无菌性
sterile
特点
disposable
graduations 25 mL
with cap
no baffles
包装
pack of 1
case of 50
制造商/商品名称
Corning 431144
培养瓶容量
250 mL
颈直径
31 mm
适用性
suitable for (shaker culture applications)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Corning® 细胞培养锥形瓶
Corning平底聚碳酸酯锥形培养瓶是无菌且一次性的,是所有摇床培养应用及液体处理和储存的理想选择。与所有Corning(康宁)培养瓶一样,这些培养瓶也是经认证无热原和无菌的。
125 mL至1 L的锥形瓶可提供标准的双位塞密封盖或过滤透气盖。2 L 和 3 L培养瓶提供透气盖。
  • 由光学透明聚碳酸酯制成
  • 适用于摇床培养应用
  • 平头盖用于密闭的液体密封。轻松抓握的盖子更符合人体工学设计
  • 经过γ射线辐照灭菌,并且经认证无热原
特点和优势
更为稳健:
  • 聚碳酸酯构造:USP VI级材料可提供一流的光学透光度和机械强度
  • 不同于PETG,培养瓶在进行高温灭菌培养基或清理废弃物时不会崩坏
  • 与玻璃不同,培养瓶在跌落时不会破裂
·
更为可靠:
  • 精确的模制刻度
  • 通风盖可在确保无菌和防止漏液的同时实现持续的气体交换
  • 单独包装和辐照灭菌
  • 所有培养瓶均有最高的10-6无菌保证水平(SAL)
  • 经认证无热原
  • 无 rna 酶和 dna 酶
其他说明
查看所有锥形瓶
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chen Zhao et al.
Molecular medicine reports, 21(4), 1881-1889 (2020-04-23)
Osteoarthritis (OA) is one of the most prevalent joint disorders globally. Patients suffering from OA are often obese and adiposity is linked to chronic inflammation. In the present study, the potential of using exosomes isolated from adipose‑derived stem cells (ADSCs)