主要文件
CLS430049
Corning ® 瓶口真空过滤器
Nylon membrane, sterile, pore size 0.2 μm, membrane diam. 70 mm, funnel capacity 500 mL, case of 12
别名:
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104914
NACRES:
NB.24
材料
Nylon membrane
polystyrene housing
red adapter
無菌
sterile
特點
cap: no
graduations
包裝
case of 12
製造商/商標名
Corning 430049
過濾器容量
500 mL
漏斗容量
500 mL
膜直徑
70 mm
頸直徑
45 mm
孔徑
0.2 μm
接頭
GL 45 bottle neck
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
康宁方形瓶顶真空过滤器设计用于玻璃或聚苯乙烯培养基瓶,以过滤细胞培养基和/或组织培养基,生物液和其他水溶液。这些瓶顶真空过滤器由500mL聚苯乙烯过滤漏斗和0.2μm孔径33.2cm2尼龙膜(NY)和直径45mm的带有软管接头的聚乙烯颈适配器组成。
康宁方形瓶口真空过滤系统支持更大容量的尼龙(NY)膜,以获得更高的过滤性能。这些新瓶/过滤系统设计用于过滤和储存细胞培养和/或组织培养基、生物液体和其他水溶液。
  • 适合颈部尺寸为45 mm的塑料或玻璃培养基瓶。
  • 尼龙(NY)膜天然亲水,不含表面活性剂,可提供最低的可萃取物
  • 倾斜软管接头简化了真空管线连接。
  • 独立包装、无菌且经认证无热原。
  • 每个过滤器表面印有膜材料和孔径,不同的膜类型对应于不同的颜色编码,便于识别产品。
  • 有效期印于过滤漏斗和包装箱上。
  • 膜的有效期是自产品生产之日起三年。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.