主要文件
CLS3583
康宁® HTS Transwell® 96 孔渗透支持系统附件板
96 well receiver plate, TC-treated, flat bottom, sterile, w/lid, black, 10/cs
别名:
corning transwell, transwell corning
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
物料
black polystyrene plate
flat bottom wells black
polystyrene
无菌性
sterile
特点
lid
skirt
包装
case of 10
pack of 10
制造商/商品名称
Corning 3583
尺寸
96 wells
颜色
black
适用性
suitable for (cell cuture)
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • 产品是 Corning ® HTS Transwell ®-96 渗透支持系统的配件
  • 孔板经处理,课达到最佳细胞贴壁
  • 用于细胞生长或实验分析步骤
  • 用于荧光评价
  • 当与 HTS Transwell ®-96 U 一起使用时,微孔板可以方便地移液器进入每个孔的顶侧和基底侧(手动或自动)
  • 角开槽和 SBS 标准占地面积
  • 每个孔板均包含无菌盖
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)