主要文件
CLS3388
Corning® HTS Transwell® 96孔通透性支持物
HTS Transwell-96 Permeable Support with 5.0 μm pore polycarbonate membrane, TC-treated, sterile, 2/cs
别名:
corning transwell, transwell corning
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
物料
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
polystyrene
round wells
无菌性
sterile
特点
lid
skirt
plate format: 96 well
包装
pack of 1
case of 2
制造商/商品名称
Corning 3388
插入培养小室工作体积
0.08 mL
膜直径
4.26 mm
膜厚度
10.0 μm
尺寸
96 wells
表面积
0.14 cm2 , cell growth area
孔工作体积
0.235 mL
颜色
clear
孔径
5.0 μm pore size
适用性
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • HTS Transwell ®-96 渗透支架有 96 孔阵列,渗透插入物通过刚性机器人友好托盘连接
  • 产品包括:HTS Transwell-96 渗透支架插入物、接收板(96 孔用于生长或分析步骤)和 1 个无菌盖;每箱 2 套
  • 5.0 μm 孔径 PC(聚碳酸酯)膜
  • 细胞生长或细胞迁移的膜区域为 0.143 cm 2 ,比其他品牌大 20-50%
  • 大型顶端和基底外侧访问端口
  • 采用多通道馈线端口的自动化优化设计,改善夹持面和条形码
  • 对所有膜进行细胞附着处理
  • 接收板未经处理
  • 盖子 – 最大限度地减少蒸发,防止污染
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Elizabeth L Magnotti et al.
Journal of immunological methods, 479, 112747-112747 (2020-01-21)
Chemotaxis is an important aspect of immune cell behavior within the tumor microenvironment (TME). One prominent example of chemotaxis within the TME is the migration of regulatory T cells (Tregs) in response to the chemokine ligands CCL17 and CCL22. Tregs