主要文件
CLS3511
Corning® FiltrEX 96 well filter plates
0.66 mm, non-treated surface white polystyrene plate, round white polystyrene , rectangular bottom white polystyrene wells, glass fiber membrane, non-sterile, case of 50, pack of 10
别名:
96 well filter plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.15
产品名称
康宁® FiltrEX 96孔过滤器板, surface treatment: no, round white polystyrene, pore size 0.66 mm, glass fiber membrane, non-sterile,
lens: no
, pkg of 50 ea
物料
glass fiber membrane
rectangular bottom white polystyrene wells
round white polystyrene
white polystyrene plate
无菌性
non-sterile
特点
lid: no
skirt
plate format: 96 well filter plate, standard
包装
pack of 10
case of 50
pkg of 50 ea
制造商/商品名称
Corning 3511
最大体积
350 μL
尺寸
96 wells
工作体积
350 μL
颜色
white
孔径
0.66 mm
适用性
suitable for (automation)
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Corning FiltrEX 96孔白色滤板带有0.66mm(厚度)玻璃纤维滤器,根据您的应用需求而设计。玻璃纤维滤板 (CLS3510, CLS3511)可用于多种应用,包括质粒分离、DNA纯化或受体/配体结合分析。
  • 通过 ANSI/SBS 4-2004 标准尺寸符合 ANSI/SBS1-2004,以确保自动化兼容性
  • 刚性侧壁使板成为自动化处理的理想选择
  • 宽裙座可轻松容纳条形码
  • 通过专利的双料注塑工艺将单个过滤器盘密封在孔中,以确保每个孔的 100% 完整性
  • 喷嘴的设计可防止交叉污染,同时允许平板停留在实验室工作台上
  • 350μL 工作体积
  • 有菌的
玻璃纤维过滤器板 (CLS3510、CLS3511) 可用于多种应用,包括质粒分离、DNA 纯化或受体/配体结合试验。低结合亲水性 PVDF 过滤器膜板 (CLS3504、CLS3505) 适用于蛋白激酶分析或基于微珠和树脂的分离分析。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
FiltrEX is a trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)