主要文件
MANM10010
Millipore
Multiscreen® 96 孔板,尼龙筛网膜
pore size 100.0 μm, non-sterile
别名:
96-Well Nylon Plate, Mesh Nylon 96-Well Plate, Nylon Membrane Plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
材料
flat bottom wells
mesh Nylon membrane
polystyrene
品質等級
描述
Whole Organism Screening
無菌
non-sterile
產品線
MultiScreen®
特點
lid
製造商/商標名
MultiScreen®
參數
50-250 μL sample volume (per well)
過濾面積
0.28 cm2
板尺寸
96 wells
孔最大容積
300 μL
有效容積
50-250 μL
孔徑
100.0 μm pore size
運輸包裝
ambient
一般說明
概述
带有接收板的MultiScreen-Mesh板提供了一个完整的系统,用于一步方案中的培养、检验和读取分析结果。该系统非常适合使用多细胞生物作为体内模型评估新化合物的靶标筛选和其他应用。
MultiScreen-Mesh优化了96孔格式的化合物和靶标识别。96孔尼龙网板和96孔托盘配合在一起,为测量多细胞生物的麻痹、细胞毒性和死亡的测定提供了即用型系统。从适合您应用的补片孔径范围中进行选择。简单地将寄生虫、线虫或其他多细胞生物转移到孔中,用目标化合物处理,并测量生物体的迁移。平板光学透明,可与成像显微镜或其他显微镜分析一起使用。如果需要,可以在平板上涂上一层薄层琼脂。
在FACS分析仪中进行细胞分析之前,MultiScreen-Mesh板也已被证明可用作高通量细胞过滤网。为了在将平板加载到FACS仪器之前解离细胞团块,可以通过重力流或通过轻轻离心将细胞悬浮液通过筛孔板运行。
该滤板提供了一个完整的系统,可用于一步方案中的培养、检验和读取分析结果。该系统是目标筛选和其他评估新化合物对整个多细胞生物影响的应用的理想选择。对MultiScreen-Mesh滤板进行了优化,以96孔格式识别化合物和靶标。滤板和96孔托盘配合在一起,为测量多细胞生物的麻痹、细胞毒性和死亡的测定提供了即用型系统。只需将寄生虫、线虫或其他多细胞生物转移到孔中,用目标化合物处理,并测量生物体的迁移。
功能 & 优势
  • 多种配置和应用
  • 化学相容性
  • 自动化相容性
  • 卓越的真空过滤和滤液收集
  • 平板光学透明,可与成像显微镜或其他显微分析一起使用
应用
  • 全生物体筛选
有关细胞培养系统的更多信息,请访问:www.emdmillipore.com/cellculture
带有接收板的MultiScreen-Mesh板提供了一个完整的系统,用于一步方案中的培养、检验和读取分析结果。该系统非常适合使用多细胞生物作为体内模型评估新化合物的靶标筛选和其他应用。
MultiScreen-Mesh优化了96孔格式的化合物和靶标识别。96孔尼龙网板和96孔托盘配合在一起,为测量多细胞生物的麻痹、细胞毒性和死亡的测定提供了即用型系统。从适合您应用的补片孔径范围中进行选择。简单地将寄生虫、线虫或其他多细胞生物转移到孔中,用目标化合物处理,并测量生物体的迁移。平板光学透明,可与成像显微镜或其他显微镜分析一起使用。如果需要,可以在平板上涂上一层薄层琼脂。
在FACS分析仪中进行细胞分析之前,MultiScreen-Mesh板也已被证明可用作高通量细胞过滤网。为了在将平板加载到FACS仪器之前解离细胞团块,可以通过重力流或通过轻轻离心将细胞悬浮液通过筛孔板运行。
该滤板提供了一个完整的系统,可用于一步方案中的培养、检验和读取分析结果。该系统是目标筛选和其他评估新化合物对整个多细胞生物影响的应用的理想选择。对MultiScreen-Mesh滤板进行了优化,以96孔格式识别化合物和靶标。滤板和96孔托盘配合在一起,为测量多细胞生物的麻痹、细胞毒性和死亡的测定提供了即用型系统。只需将寄生虫、线虫或其他多细胞生物转移到孔中,用目标化合物处理,并测量生物体的迁移。
功能&优势:
- 多种配置和应用
- 化学相容性
- 自动化相容性
- 卓越的真空过滤和滤液收集
- 平板光学透明,可与成像显微镜或其他显微分析一起使用
应用
- 全生物体筛选
應用
研究类别
全生物体
外觀
色码:透明
其他說明
自动化兼容性:无
法律資訊
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany